Tisk…
1-Chlorohexadecane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23406.AE B23406.AP
B23406.AEEA 1200 CZK
B23406.AE B23406.AP
1-Chlorohexadecane ≥97%
1-Chlorohexadecane
Purity: 97% CAS No.: 4860-03-1 Molecular Formula: C16H33Cl Formula Weight: 260.89 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4490 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 322° Beilstein Reference: 1748498 MDL No.: MFCD00000959
Vzorec: C₁₆H₃₃Cl
Bod varu: 322 °C
Bod tání: 8…10 °C
Hustota: 0,865
Bod vzplanutí: 136 °C (276 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000959
CAS číslo: 4860-03-1
EINECS: 225-461-7