Tisk…
1-Chlorododecane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Lauryl chloride, Dodecylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05340.0100 8.05340.1000
8.05340.0100EA 1010 CZK
8.05340.0100 8.05340.1000
1-Chlorododecane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Chlorododecane
Vzorec: C₁₂H₂₅Cl
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013688
CAS číslo: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point -9 °C
Molar Mass 204.78 g/mol
Boiling Point 124 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C