Tisk…
1-chlorbutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: n-Butyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01640.0100 8.01640.1000 8.01640.2500 8.01640.6010
8.01640.0100EA 916 CZK
8.01640.0100 8.01640.1000 8.01640.2500 8.01640.6010
1-chlorbutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Bod varu: 78,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001009
CAS číslo: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -123 °C
Molar Mass 92.57 g/mol
Boiling Point 79 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 110 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Explosion Limit 1.8 - 10.1 %(V)
Density 0.886 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 280 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid