Tisk…
1,4-Dichlorobutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03227.0250 8.03227.1000
8.03227.0250EA 1260 CZK
8.03227.0250 8.03227.1000
1,4-Dichlorobutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobutane
Vzorec: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Bod varu: 153,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001011
CAS číslo: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 127.01 g/mol
Boiling Point 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.4545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 8.9 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C