Tisk…
1,4-Dichlorobutane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 1230 CZK
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorobutane 99%
1,4-Dichlorobutane
Vzorec: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 127.01
Bod varu: 161…163 °C (760 mmHg)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1.16 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001011
CAS číslo: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %