Tisk…
1,3-Dichloropropane ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylendichloride
36685.14 36685.22
36685.14EA 3030 CZK
36685.14 36685.22
1,3-Dichloropropane ≥95%
1,3-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Bod varu: 120 °C
Bod tání: –99,5 °C
Hustota: 1,190
Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000999
CAS číslo: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II