Tisk…
1,3-Dichloropropane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113680500 113682500
ACRO113680500EA 3900 CZK
ACRO113680500 ACRO113682500
1,3-Dichloropropane 99%
1,3-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 120…122 °C (760 mmHg)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000999
CAS číslo: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %