Tisk…
1,2-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
82270-1L 82270-250ML
SIAL82270-1LEA 3150 CZK
SIAL82270-1L SIAL82270-250ML
1,2-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000868
CAS číslo: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039