1,2-Dichlorpropan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03083.14
L03083.22
L03083.14EA
845
CZK
L03083.14
L03083.22
1,2-Dichlorpropan ≥98%
1,2-Dichloropropane
Purity: 98%
CAS No.: 78-87-5
Molecular Formula: C3H6Cl2
Formula Weight: 112.99
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1718880
Merck Reference: 14,7854
UN No.: 1279
MDL No.: MFCD00000868
Vzorec:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Bod varu: 95…97 °C Bod tání: –100 °C Hustota: 1,157 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000868 CAS číslo: 78-87-5 EINECS: 201-152-2 UN: 1279 ADR: 3,II Merck Index: 14,7854 |