Tisk…
1,2-Dichlorpropan 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 695 CZK
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dichlorpropan 98%, pure
1,2-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 95…96 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,156 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000868
CAS číslo: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)