Tisk…
1,2-Dichlorethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
284505-100ML 284505-1L 284505-2L
SIAL284505-100MLEA 2920 CZK
SIAL284505-100ML SIAL284505-1L SIAL284505-2L
1,2-Dichlorethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Bod varu: 83,5 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000963
CAS číslo: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM