1,2-Dichlorethan ≥99% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Vzorec:
ClH₂CCH₂Cl Bod varu: 83 °C Bod tání: –35 °C Hustota: 1,256 Bod vzplanutí: 15 °C (59 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS číslo: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 14,3797 |