Tisk…
1,2-Dichlorethan 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
406800010 406800025
ACRO406800010EA 1630 CZK
ACRO406800010 ACRO406800025
1,2-Dichlorethan 99+%, pure
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96
Bod varu: 81…85 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1.25 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000963
CAS číslo: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA