Tisk…
1,2-Dichlorethan, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326841000 326840010 326840025
326841000.EA 2820 CZK
326841000. 326840010. 326840025.
1,2-Dichlorethan, extra dry 99.8%, AcroSeal®
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Bod varu: 81…85 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000963
CAS číslo: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.002 %