1,2-Dichlorethan 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
167760025
167765000
167760010
ACRO167760025EA
7650
CZK
ACRO167760025
ACRO167765000
ACRO167760010
1,2-Dichlorethan 99+% for spectroscopy
1,2-Dichloroethane
Vzorec:
ClH₂CCH₂Cl Bod varu: 81…85 °C (760 mmHg) Bod tání: –35 °C Hustota: 1,25 g/cm³ Bod vzplanutí: 13 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS číslo: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 13,03831 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |