1,2-Dichlorobutane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21307.03
B21307.06
B21307.03EA
1190
CZK
B21307.03
B21307.06
1,2-Dichlorobutane ≥97%
1,2-Dichlorobutane
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Vzorec:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ MW: 127.01 Bod varu: 124 °C Hustota: 1.112 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013676 CAS číslo: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 UN: 1993 ADR: 3 III |