Tisk…
1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04312.30 L04312.0B
L04312.30EA 1100 CZK
L04312.30 L04312.0B
1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
1,2,3-Trichloropropane
Purity: 98+% CAS No.: 96-18-4 Molecular Formula: C3H5Cl3 Formula Weight: 147.43 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4822 Melting Point: -14° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 1732068 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000946
Vzorec: ClH₂CCHClCH₂Cl
Bod varu: 156…158 °C
Bod tání: –14 °C
Hustota: 1,385
Bod vzplanutí: 74 °C (165 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000946
CAS číslo: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II