Tisk…
1,1,2-Trichlorethan 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 9600 CZK
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Trichlorethan 98%
1,1,2-Trichloroethane
Vzorec: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Bod varu: 110…115 °C (760 mmHg)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000852
CAS číslo: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09767
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %