Kyselina citronová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
A10395.0B
A10395.0I
A10395.30
A10395.0BEA
1960
CZK
A10395.0B
A10395.0I
A10395.30
Kyselina citronová ≥99%
Kyselina citronová
Purity: 99+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Vzorec:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ MW: 192.13 Bod varu: 310 Bod tání: 153…154 °C Hustota: 1.665 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS číslo: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |