Tisk…
Kyselina citronová, anhydrous ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
423560020 423565000 423560100
ACRO423560020EA 3430 CZK
ACRO423560020 ACRO423565000 ACRO423560100
Kyselina citronová, anhydrous ≥99.5% ACS
Kyselina citronová
Vzorec: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153 °C
Hustota: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011669
CAS číslo: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %