Octan amonný, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
73594-100G-F
73594-25G-F
73594-100G-FEA
17550
CZK
73594-100G-F
73594-25G-F
Octan amonný, Supelco®
Octan amonný
Vzorec:
H₃CCOONH₄ Bod tání: 114 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |