Tisk…
Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
MQ200
09689-100G 09689-1KG 09689-250G
SIAL09689-100GEA 1780 CZK
SIAL09689-100G SIAL09689-1KG SIAL09689-250G
Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
MW: 77.08
Bod tání: 114
Hustota: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM