Tisk…
Octan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
21198.298EA 2220 CZK
21198.298 21198.367 21198.260
Octan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm