Tisk…
Octan amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000
MERC1.01116.0500_UEA 2020 CZK
MERC1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000
Octan amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1480 g/l (4 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 77.08 g/mol
Bulk Density 410 kg/m3
Flash Point 136 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)