Octan amonný 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
A16343.0BEA
1740
CZK
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
Octan amonný 97
Octan amonný
Purity: 97%
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: C2H7NO2
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Vzorec:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 Bod varu: Dec. Bod tání: ∼114 °C (rozkl.) Hustota: 1.17 Bod vzplanutí: 136 °C (277 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Výsledky specifikačního testu
Form | Crystals or powder or crystalline powder |
Identification (FTIR) | Conforms |
Ammonia as ammonium acetate | ≥96.0% to ≤104.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤5.0% |
Appearance (Color) | White |