Tisk…
Octan amonný 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218360010 218365000 218360050
ACRO218360010EA 3180 CZK
ACRO218360010 ACRO218365000 ACRO218360050
Octan amonný 98+% p.a.
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Ash ≤0.01 %
pH 6.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥98.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm