Tisk…
Octan amonný 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
169880010 169880025 169880100
ACRO169880010EA 2490 CZK
ACRO169880010 ACRO169880025 ACRO169880100
Octan amonný 98%, pure
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)