Tisk…
Octan olovičitý ≥95%, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 1930 CZK
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Octan olovičitý ≥95%, powder
Octan olovičitý
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Vzorec: (H₃CCOO)₄Pb
Bod tání: 175…180 °C
Hustota: ∼2,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008693
CAS číslo: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05442