Tisk…
Octan thallný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
14765-25G 14765-100G
SIAL14765-25GEA 3830 CZK
SIAL14765-25G SIAL14765-100G
Octan thallný, Sigma-Aldrich®
Octan thallný
Vzorec: C₂H₃O₂Tl
Bod varu: 1457 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013045
CAS číslo: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392