Tisk…
Octan barnatý 99,0-102,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
12198.30 12198.A1 12198.A7
12198.30EA 2050 CZK
12198.30 12198.A1 12198.A7
Octan barnatý 99,0-102,0 ACS
Octan barnatý
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 543-80-6 Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2 Formula Weight: 255.43 Physical Form: Crystalline Density: 2.47 Merck Reference: 14,965 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00012447
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42
Bod tání: ∼450 °C
Hustota: 2.47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012447
CAS číslo: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,965