Octan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11126.06
11126.14
11126.22
11126.06EA
2870
CZK
11126.06
11126.14
11126.22
Octan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Octan barnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: C4H6BaO4
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3693411
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Ba Bod tání: ∼450 °C Hustota: 2,47 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012447 CAS číslo: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,965 |