Tisk…
Octan barnatý 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
222800010 222805000 222800025
ACRO222800010EA 3870 CZK
ACRO222800010 ACRO222805000 ACRO222800025
Octan barnatý 99+% analysis_for
Octan barnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42
Bod tání: ∼450 °C
Hustota: 2.46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012447
CAS číslo: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00968
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
pH 6.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm