Propionan sodný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17440.0E
A17440.36
A17440.0EEA
3130
CZK
A17440.0E
A17440.36
Propionan sodný ≥99%
Propionan sodný
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Vzorec:
C₃H₅NaO₂ Bod tání: 285…291 °C Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002759 CAS číslo: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 14,8669 |