Tisk…
Propionan sodný 99,0-100,5
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 2040 CZK
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
Propionan sodný 99,0-100,5
Propionan sodný
Vzorec: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06
Bod tání: 285…286 °C
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002759
CAS číslo: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm