Tisk…
Octan draselný 98, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
26664.293EA 7210 CZK
26664.293 26664.362
Octan draselný 98, GPR RECTAPUR®
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
MW: 98.14
Bod tání: 304
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm