Tisk…
Octan draselný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid potassium salt
A16321.0C A16321.0E A16321.36
A16321.0CEA 11570 CZK
A16321.0C A16321.0E A16321.36
Octan draselný 99
Octan draselný
Purity: 99% CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: CH3CO2K Formula Weight: 98.15 Melting Point: 292° Beilstein Reference: 3595449 Merck Reference: 14,7605 MDL No.: MFCD00012458
Vzorec: CH₃COOK
MW: 98.14
Bod tání: 292 °C
Hustota: 1.57
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM