Octan draselný 99 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
13449.22EA
1140
CZK
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
Octan draselný 99 ACS
Octan draselný
Purity: 99% min
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Crystalline
Density: 1.57
Appearance: White
Melting Point: 292°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Vzorec:
CH₃COOK MW: 98.14 Bod tání: 292 °C Hustota: 1.57 Bod vzplanutí: >250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS číslo: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 14,7605 |