Tisk…
Octan draselný, anhydrous 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid potassium salt
220150010 220151000 220150050 220150250
ACRO220150010EA 2220 CZK
ACRO220150010 ACRO220151000 ACRO220150050 ACRO220150250
Octan draselný, anhydrous 99+%, pure
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Bod tání: 292 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %