Octan draselný, anhydrous 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
149600010
149600025
149605000
ACRO149600010EA
1930
CZK
ACRO149600010
ACRO149600025
ACRO149605000
Octan draselný, anhydrous 97%, pure
Octan draselný
Vzorec:
CH₃COOK Bod tání: 292 °C Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS číslo: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water) |