Undecanoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
A11244.18EA
1040
CZK
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
Undecanoic acid ≥98%
Undecanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112-37-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H
Formula Weight: 186.30
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₂₂O₂ Bod varu: 283…285 °C Bod tání: 26…29 °C Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002730 CAS číslo: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |