Tisk…

Undecanoic acid 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Hendecanoic acid, Undecylic acid

173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 1280 CZK
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecanoic acid 99%
Undecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28,5 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002730
CAS číslo: 112-37-8
EINECS: 203-964-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR