Tisk…
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0502-5G T0502-10G T0502-1G
SIALT0502-5GEA 1690 CZK
SIALT0502-5G SIALT0502-10G SIALT0502-1G
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Tridecanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002741
CAS číslo: 638-53-9
EINECS: 211-341-1