Tisk…
Tridecanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 2770 CZK
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Tridecanoic acid 97%
Tridecanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214.35
Bod varu: 236 °C (100 mmHg)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002741
CAS číslo: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %