Tisk…
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
70082-1KG 70082-50G
SIAL70082-1KGEA 2140 CZK
SIAL70082-1KG SIAL70082-50G
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38
Bod varu: 319
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 0.8622
Bod vzplanutí: >165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002744
CAS číslo: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416