Kyselina myristová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
A12067.0EEA
3250
CZK
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
Kyselina myristová ≥98%
Kyselina myristová
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Vzorec:
C₁₄H₂₈O₂ Bod varu: 326 °C Bod tání: 53…56 °C Hustota: 0,862 Bod vzplanutí: 175 °C (347 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002744 CAS číslo: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 14,6333 |