Tisk…
Kyselina myristová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 1870 CZK
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Kyselina myristová 99%
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 326 °C (760 mmHg)
Bod tání: 50…57 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002744
CAS číslo: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %