Tisk…
Lignoceric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 5740 CZK
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Lignoceric acid 99%
Lignoceric acid
Vzorec: C₂₄H₄₈O₂
Bod varu: 272 °C (10 mmHg)
Bod tání: 84…86 °C
Hustota: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002810
CAS číslo: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %