Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00605.0100
8.00605.0500
8.00605.1000
8.00605.2500
8.00605.0100EA
528
CZK
8.00605.0100
8.00605.0500
8.00605.1000
8.00605.2500
Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec:
C₃H₆O₂ Bod varu: 141 °C (1013 hPa) Bod tání: –21 °C Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS číslo: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 74.08 g/mol |
Boiling Point | 141 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 50 °C |
Refractive Index | 1.386 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 12 %(V) |
Density | 0.993 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 485 °C DIN 51794 |
Synonyms | Methyl acetic acid |
Hill Formula | C3H6O2 |