Tisk…
Kyselina propiónová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid
L04210.22 L04210.0B L04210.0E
L04210.22EA 848 CZK
L04210.22 L04210.0B L04210.0E
Kyselina propiónová ≥99%
Kyselina propiónová
Purity: 99% CAS No.: 79-09-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.3875 Odour: Unpleasant Melting Point: -21° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 506071 Merck Reference: 14,7825 UN No.: 3463 MDL No.: MFCD00002756
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74.08
Bod varu: 140…141 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0.99
Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917