Kyselina propiónová 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propanoic acid
220130010
220130025
ACRO220130010EA
2980
CZK
ACRO220130010
ACRO220130025
Kyselina propiónová 99+%, extra pure
Kyselina propiónová
Vzorec:
C₃H₆O₂ Bod varu: 141 °C (1013 hPa) Bod tání: –22 °C Hustota: 0,99 g/cm³ Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS číslo: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |